¥54,600
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 4 μg/mL
アクセッション番号
NM_001114377.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXP3(50943)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody 3G3 recognizes N-terminal region of FoxP3, a 47-55 kDa transcription factor, which is the master regulator in the development and function of regulatory T cells.
免疫原
Full-length His-tagged recombinant murine FoxP3
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4701099-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ