安全性情報
SAB4700773
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Sialyl Lewis a antibody produced in mouse
clone 121SLE, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥38,080
¥38,080
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥38,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥38,080
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
121SLE, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
The antibody 121SLE recognizes Sialyl Lewis a containing glycolipids.
免疫原
Immunoprecipitate obtained after immunodiffusion of MAb 19-9 and mucins isolated from an ovarian cyst of a 0Le(a+b-) patient.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB4700773-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas Kolben et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 148(12), 3323-3335 (2022-06-22)
Endometrial cancer (EC) is the most common gynecological cancer worldwide. Treatment has been improved in recent years, but, in advanced stages, therapeutical options are still limited. It has been reported that the expression of the blood group antigens Sialyl Lewis