SAB4700768
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥44,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HB3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
hepatitis B virus
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
The antibody HB3 recognizes following Hepatitis B virus (HBV) subtypes: ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4, adrq+, adrq-. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) is a marker of infectivity.
Specificity of the antibody HB3 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB3 does not cross-block with the antibody HB5.
Specificity of the antibody HB3 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB3 does not cross-block with the antibody HB5.
免疫原
Purified HbsAg from human plasma.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB4700768-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ