安全性情報
SAB4700474
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45-APC antibody produced in mouse
clone MEM-28, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗LCA抗体, 抗PTPRC抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TEST
¥60,610
¥60,610
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TEST
¥60,610
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,610
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-28, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPRC(5788)
詳細
The antibody MEM-28 reacts with all alternative forms of human CD45 antigen (Leukocyte Common Antigen), a 180-220 kDa single chain type I transmembrane protein expressed at high level on all cells of hematopoietic origin, except erythrocytes and platelets.
免疫原
Human thymocytes and T lymphocytes
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700474-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michaela Fischer et al.
European journal of immunology, 47(7), 1220-1231 (2017-04-21)
Preformed cellular alloreactivity can exist prior to transplantation and may contribute to rejection. Here, we used a rapid flow-cytometric whole-blood assay to characterize the extent of alloreactive T cells among 1491 stimulatory reactions from 61 renal transplant candidates and 75
Qifei Wang et al.
Molecular medicine reports, 13(6), 4636-4642 (2016-04-16)
The aim of the present study was to evaluate the different expression levels of thyroid hormone responsive (THRSP; Spot14)/S14 related, Mig12 (S14R) during bone marrow mesenchymal stem cell (BM-MSC) adipogenesis in adolescent idiopathic scoliosis (AIS) patients. MSCs were retrospectively isolated from