Merck
すべての画像(16)
主要文書
安全性情報
ZRB1180
Sigma-Aldrich
抗CD45抗体 クローン5L3 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-B220, Anti-CD45, Anti-CD45R, Anti-GP180, Anti-L-CA, Anti-LCA, Anti-LY5, Anti-T200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥23,460
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5L3, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 61.01 kDa
observed mol wt ~200 kDa
交差性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
rat ... Ptprc(24699)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5L3は、CD45を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側の細胞質ドメインに由来する16アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトCD45のC末端細胞質ドメインに由来する16アミノ酸に対応するKLH結合直鎖状ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ラット脾臓およびヒト扁桃組織ライセートでCD45を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃およびマウス脾臓組織切片でCD45を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、Jurkat細胞でCD45を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗CD45 クローン5L3 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1180)は、CD45を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
受容体型チロシンプロテインホスファターゼC(UniProt:P08575;別名EC:3.1.3.48、白血球共通抗原 、L-CA、T200、CD45)は、ヒトPTPRC(別名CD45)遺伝子(Gene ID: 5788)によりコードされています。CD45は、チロシンホスファターゼ活性を有する1回貫通I型膜タンパク質です。CD45は、T細胞およびB細胞における抗原誘発シグナル伝達に不可欠であることが示されています。DPP4結合時にT細胞同時活性化の正の制御因子として作用します。シグナルペプチド(aa 1-25)を有するかたちで合成された後、切断され細胞外ドメイン(aa 26-577)、短い膜貫通ドメイン(aa 578-598)、細胞質ドメイン(aa 599-1306)を含む成熟型を産生します。CD45には2つのプロテインチロシンホスファターゼ(PTPアーゼ)領域(aa 653-912および944-1228)が含まれており、前者のPTPアーゼ領域は酵素活性を有する一方で、後者は前者の基質特異性に影響を及ぼしていると考えられています。また、2つのフィブロネクチンIII型ドメイン(aa 391-483および484-576)が含まれています。T細胞活性化時に、SKAP1およびFYNをリクルートし脱リン酸化します。また、LYNを脱リン酸化することによりその活性を調節します。CD45はすべての造血細胞で高度に発現していますが、リンパ球においてより高密度で発現しており、表面積の約10%がCD45で占められる場合があります。選択的スプライシングにより産生される、8つのCD45アイソフォームが特定されています。しかし、アイソフォーム1、2、3、5、および7のみが胸腺細胞で検出されています。PTPRC遺伝子の変異は、多発性硬化症と関連しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1180-4X25UL:
ZRB1180-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mada Ghanem et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 321(5), L847-L858 (2021-09-10)
Increased blood fibrocytes are associated with a poor prognosis in fibrotic lung diseases. We aimed to determine whether the percentage of circulating fibrocytes could be predictive of severity and prognosis during coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumonia. Blood fibrocytes were quantified