安全性情報
SAB4700460
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD140b-PE antibody produced in mouse
clone 18A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-PDGF-RB, Anti-PDGFRB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TEST
¥53,480
¥53,480
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TEST
¥53,480
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
¥53,480
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
18A2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDGFRB(5159)
詳細
The monoclonal antibody 18A2 recognizes CD140b / PDGF-RB, the 180-190 kDa beta chain of platelet-derived growth factor receptor, which is widely expressed on a variety of mesenchymal-derived cells and plays pro-proliferative roles.
免疫原
CD140b-transfected NIH 3T3 cells
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700460-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)