クローン
132.38, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using rat brain neonatal extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Cspg4(81651)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N8912-BULK:
N8912-200UL:
N8912-VAR:
試験成績書(COA)