安全性情報
SAB4700276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD16 antibody produced in mouse
clone MEM-154, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FCGR3A, Anti-FcγRIII
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥44,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-154, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FCGR3A(2214)
詳細
The antibody MEM-154 reacts with the epitope on CD16 antigen that residing in proximity to FG loop (probably BC or C′E loop). CD16 is a low affinity receptor for aggregated IgG (FcgammaRIII antigen). The antibody MEM-154 reacts with CD16+ granulocytes.
免疫原
Human granulocytes
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 5-10 μg/mL of sample.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in Tris buffered saline, pH 8.0, with 15 mM sodium azide.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4700276-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)