安全性情報
SAB4700141
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD80-APC antibody produced in mouse
clone MEM-233, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-B7-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TEST
¥71,300
¥71,300
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TEST
¥71,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,300
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-233, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD80(941)
詳細
The antibody MEM-233 reacts with CD80 (B7-1), a 60 kDa single chain type I glycoprotein of immunoglobulin supergene family, expressed on professional antigen-presenting cells, such as dendritic cells, macrophages or activated B lymphocytes.
免疫原
Extracellular domain of human CD80 fused to human IgG1(Fc)
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700141-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)