安全性情報
SAB4600436
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgM (μ chain), CF647 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.125 ML
¥26,700
¥26,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
0.125 ML
¥26,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥26,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 647 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 650 nm; λem 665 nm
保管温度
−20°C
詳細
CF647 goat anti—human IgM (μ chain) is labeled with our bright, deep red-fluorescent CF647 dye and is prepared from antibodies purified by human IgM—affinity chromatography. The antibodies react specifically with IgM heavy chains (μ chains) and not with immunoglobulin light chains. To minimize cross-reactivity, it has been adsorbed human IgG prior to conjugation
During the B-cell development, IgM (immunoglobulin M) is the first expressed antibody present as a monomer on the surface of naive B cells.[1] Antigenic stimulation and upon maturation,[1] the monomeric IgM units (190kDa),[2] join together to form a pentameric immunoglobulin structure. It also but rarely forms a hexameric structure. The pentameric IgM is linked by a disulfide bond, a polypeptide chain and a J-chain.[1] The μ-chain consists of five domains- VH, Cμ1, Cμ2, Cμ3 and Cμ4.[3]
特異性
Binds human IgM heavy chain (mu chain) (minimal cross-reactivity IgG and IgA heavy chains, or immuglobulin light chains).
免疫原
Human IgM(H+L)
生物化学的/生理学的作用
The J-chain of the multimeric IgM (immunoglobulin M) structure is responsible for secretion at the mucosal surfaces. The pentameric form of IgM, has a greater affinity towards antigens (with multiple repeating epitopes) compared to the monomers. The pentameric IgM enables better opsonization of antigens for destruction and fixing complement.[1] IgM is essential of the activation of classical complement system. Reduced serum IgM levels is observed in Bruton′s agammaglobulinemia an X-linked disorder and transient hypogammaglobulinemia in infants.[4]
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600436-125UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Handbook of Human Immunology, 74-74 (2008)
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2005)
Serum Immunoglobulin M Concentration Is Positively Related to Metabolic Syndrome in an Adult Population: Tianjin Chronic Low-Grade Systemic Inflammation and Health (TCLSIH) Cohort Study
Kun Song
PLoS ONE, 9(2), e88701-e88701 (2014)
Structure and function of immunoglobulins.
Schroeder Jr H W and Cavacini L
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125(2), S41-S52 (2010)