Merck
SAB4600077
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 568 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
結合体
CF 568 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 562 nm; λem 583 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) is a major class of immunoglobulin family. It is a broadly expressed serum antibody. IgG consists of gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. Monomeric structure of IgG contains two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. The primary structure of this antibody also consists disulfide bonds participating in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the predominant lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
特異性
Binds all rat IgGs (minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit and sheep serum proteins)
免疫原
rat IgG (H+L)
アプリケーション
Anti-Rat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF568 antibody produced in donkey has been used in immunohistochemistry.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600077-50UL:
SAB4600077-250UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regulation of Meristem Morphogenesis by Cell Wall Synthases in Arabidopsis
Yang W
Current Biology, 26, 1404-1415 (2016)
Weibing Yang et al.
Current biology : CB, 26(11), 1404-1415 (2016-05-24)
The cell walls of the shoot apical meristem (SAM), containing the stem cell niche that gives rise to the above-ground tissues, are crucially involved in regulating differentiation. It is currently unknown how these walls are built and refined or their
Lu Han et al.
Developmental cell, 53(1), 42-59 (2020-02-29)
Heart regeneration requires cardiomyocyte proliferation. It is thought that formation of polyploid nuclei establishes a barrier for cardiomyocyte proliferation, but the mechanisms are largely unknown. Here, we show that the nuclear lamina filament Lamin B2 (Lmnb2), whose expression decreases in mice after
Bin Liu et al.
Journal of developmental biology, 6(3) (2018-06-29)
The Wnt- and BMP-rich cortical hem has been demonstrated to be critical for the pattern formation of the telencephalon, and it is particularly important for the induction of the hippocampus. Meanwhile, the cortical hem is one of the sources of
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
Simister NE and Story CM.
Journal of Reproductive Immunology, 37, 1-23 (1997)