Merck
SAB4600035
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 488A antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥20,700
250 μL
¥34,200
¥20,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥20,700
250 μL
¥34,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥20,700
Check Cart for Availability
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. An immunoglobulin has two heavy chains and two light chains connected by disulfide bond. It mainly helps in immune defense. It is a glycoprotein and a major class of immunoglobulin. Immunoglobulin G (IgG) participates in hypersensitivity type II and type III. Mouse consists of five immunoglobulin classes- IgM, IgG, IgA, IgD and IgE. Mouse IgG is further divided into five classes- IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3. IgG helps in opsonization, complement fixation and antibody dependent cell mediated cytotoxicity.
特異性
Binds all mouse IgGs (minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, rabbit and sheep serum proteins)
免疫原
mouse IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600035-250UL:
SAB4600035-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evelin Despot-Slade et al.
Molecular biology and evolution, 38(5), 1943-1965 (2021-01-06)
Although centromeres have conserved function, centromere-specific histone H3 (CenH3) and centromeric DNA evolve rapidly. The centromere drive model explains this phenomenon as a consequence of the conflict between fast-evolving DNA and CenH3, suggesting asymmetry in female meiosis as a crucial
Monika Tunjić Cvitanić et al.
Genes, 11(6) (2020-07-01)
Segments of the genome enriched in repetitive sequences still present a challenge and are omitted in genome assemblies. For that reason, the exact composition of DNA sequences underlying the heterochromatic regions and the active centromeres are still unexplored for many
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)