Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
SAB4503911
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERF (pThr526) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,530
¥60,530
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,530
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 58 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr526)
遺伝子情報
human ... ERF(2077)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ERF around the phosphorylation site of Thr526.
Immunogen Range: 492-541
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4503911-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Piotr K Zadora et al.
Cell reports, 26(5), 1286-1302 (2019-01-31)
Chlamydia trachomatis (Ctr) causes a range of infectious diseases and is epidemiologically associated with cervical and ovarian cancers. To obtain a panoramic view of Ctr-induced signaling, we performed global phosphoproteomic and transcriptomic analyses. We identified numerous Ctr phosphoproteins and Ctr-regulated
Shannon M White et al.
Developmental cell, 49(3), 425-443 (2019-05-08)
Merlin/NF2 is a bona fide tumor suppressor whose mutations underlie inherited tumor syndrome neurofibromatosis type 2 (NF2), as well as various sporadic cancers including kidney cancer. Multiple Merlin/NF2 effector pathways including the Hippo-YAP/TAZ pathway have been identified. However, the molecular