Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB4503821
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HSL (pSer855/554) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,530
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,530
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 116 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer855/pSer554)
遺伝子情報
human ... LIPE(3991)
詳細
Hormone sensitive lipase (HSL) is coded by LIPE (lipase E) gene. The gene coding for a protein is mapped on human chromosome 19q13. The encoded protein is an intracellular lipase with various neutral lipid substrates, such as triglycerides, diglycerides, monoglycerides, cholesterol esters and retinyl esters. HSL is widely expressed.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HSL around the phosphorylation site of Ser855/554.
Immunogen Range: 520-569
生物化学的/生理学的作用
Hormone sensitive lipase (HSL) plays an important role in various processes such as lipolysis, adipocytes, steroidogenesis and spermatogenesis. Deficiency of HSL contributes to histologic abnormalities in white adipose tissue and an increase in macrophage infiltration. Polymorphism in the gene has been observed in familial lipodystrophies patients.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4503821-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Null Mutation in Hormone-Sensitive Lipase Gene and Risk of Type 2 Diabetes
Albert JS, et al.
The New England Journal of Medicine, 370, 2307-2315 (2014)
A novel LIPE nonsense mutation found using exome sequencing in siblings with late-onset familial partial lipodystrophy.
Farhan SM, et al.
The Canadian Journal of Cardiology, 30, 1649-1654 (2014)
Identification of Microdeletions Spanning the Diamond-Blackfan Anemia Locus on 19q13 and Evidence for Genetic Heterogeneity
Gustavsson P, et al.
American Journal of Human Genetics, 63, 1388-1395 (1998)