¥101,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
17 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PMP22(5376)
詳細
免疫原
Immunogen Range: 111-160
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4502217-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ