SAB4502074
Anti-PNPLA8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
calcium-independent phospholipase A2-γ, iPLA2-γ, intracellular membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 γ, patatin-like phospholipase domain-containing protein 8
サイズを選択してください
¥68,600
サイズを選択してください
About This Item
¥68,600
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 88 kDa
交差性
human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLPL8(50640)
1 of 4
当該品目 | HPA020083 | SAB1401851 | SAB2105719 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
詳細
免疫原
Immunogen Range: 691-740
特徴および利点
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ