Merck
SAB4501385
Sigma-Aldrich
Anti-HEXB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
β-N-acetylhexosaminidase, β-hexosaminidase β, HCC-7, cervical cancer proto-oncogene 7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
出荷予定日2025年5月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
出荷予定日2025年5月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 63 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HEXB(3074)
詳細
Anti-HEXB Antibody detects endogenous levels of total HEXB protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HEXB.
Immunogen Range: 481-530
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evan Woodley et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 12, 47-57 (2018-12-12)
GM2 gangliosidoses are a family of severe neurodegenerative disorders resulting from a deficiency in the β-hexosaminidase A enzyme. These disorders include Tay-Sachs disease and Sandhoff disease, caused by mutations in the HEXA gene and HEXB gene, respectively. The HEXA and