安全性情報
MABN153
Sigma-Aldrich
抗HuC/HuD抗体 クローン15A7.1
clone 15A7.1, from mouse
別名:
ELAV-like protein 3, Hu-antigen C, HuC, Paraneoplastic cerebellar degeneration-associated antigen, Paraneoplastic limbic encephalitis antigen 21, ELAV-like protein 4, Hu-antigen D, HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
15A7.1, monoclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELAVL4(1996)
詳細
Huタンパク質は、3つのRNA認識モチーフを含む哺乳類の胚性致死的異常視覚系(ELAV)様ニューロンRNA結合タンパク質です。RNA結合タンパク質であるHuCは、中枢神経系と末梢神経系の両方で神経発達を促します。HuC抗体は、ニューロン発達のマーカーとして使用されています。HuDはニューロン特異的RNAプロセシングにおいて役割を果たし、細胞の増殖状態の維持に関与している可能性があります。
免疫原
ヒトHuC/HuDに対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗HuC/HuD抗体は、WBおよびIHCにおける使用について検証済みであり、HuC/HuDタンパク質を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:2,000で使用、ヒト脳およびラット海馬組織中のHuC/HuDを検出できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生シグナル伝達
品質
ヒト脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、ヒト脳組織ライセート200 µg中のHuC/HuDを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約40 kDa。一部の細胞ライセートでは、45 kDa付近に特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
ヒト脳組織ライセート。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN153:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karolína Liška et al.
Neuroendocrinology, 112(4), 384-398 (2021-06-11)
Circadian clocks in the hippocampus (HPC) align memory processing with appropriate time of day. Our study was aimed at ascertaining the specificity of glycogen synthase kinase 3-beta (GSK3β)- and glucocorticoid (GC)-dependent pathways in the entrainment of clocks in individual HPC
Yaxing Gui et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 30(1), 151-164 (2019-07-06)
The 18 kDa translocator protein (TSPO) is a widely used target for microglial PET imaging radioligands, but its expression in post-mortem normal and diseased human brain is not well described. We aimed at characterizing the TSPO expression in human control
Christine Marques et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 56-56 (2024-03-13)
The stimulator of interferon genes (STING) pathway has been implicated in neurodegenerative diseases, including Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). While prior studies have focused on STING within immune cells, little is known about STING within neurons. Here, we
Joslyn Lay et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 311(2), G252-G266 (2016-07-02)
The μ-opioid receptor (MOR) is a major regulator of gastrointestinal motility and secretion and mediates opiate-induced bowel dysfunction. Although MOR is of physiological and therapeutic importance to gut function, the cellular and subcellular distribution and regulation of MOR within the
Clara Muñoz-Castro et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2593, 283-305 (2022-12-14)
There is a growing interest in expanding the multiplexing capability of immunohistochemistry to achieve a deeper phenotyping of various cell types in health and disease. Here, we describe a protocol of cyclic multiplex fluorescent immunohistochemistry that enables the labeling of