Merck
SAB4500588
Sigma-Aldrich
Anti-Cytochrome P450 2B6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CP2B6, CPB1, CYP2B-1, CYP2B6, CYPIIB1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 56 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP2B6(1555)
詳細
Anti-Cytochrome P450 2B6 Antibody detects endogenous levels of total Cytochrome P450 2B6 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Cytochrome P450 2B6.
Immunogen Range: 241-290
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Walid Touati et al.
Current gene therapy, 14(3), 236-246 (2014-04-29)
Gene-directed enzyme prodrug therapy (GDEPT) consists in targeted delivery to tumor cells of a suicide gene responsible for in situ conversion of a prodrug into cytotoxic metabolites. One of the major limitations of this strategy in clinical application was the
Yang Gu et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 26, e923104-e923104 (2020-05-27)
BACKGROUND The metabolic processing of ellagic acid (EA) by cytochrome P450s (CYP450s) expressed in the intestines is unclear. This study aimed to investigate the effects of CYP450s that are highly expressed in HIEC cells on metabolic activity of EA. MATERIAL