安全性情報
SAB4301827
Sigma-Aldrich
抗TRPC5抗体
affinity isolated antibody
別名:
PPP1R159
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥58,490
¥58,490
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥58,490
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,490
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1: 20-100
アクセッション番号
NP_036603
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPC5(7224)
免疫原
Synthetic peptide of human TRPC5
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301827-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)