安全性情報
SAB4301759
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX4
affinity isolated antibody
別名:
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRX-4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥49,730
¥49,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥49,730
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥49,730
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
NP_006397
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRDX4(10549)
免疫原
Synthetic peptide of human PRDX4
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301759-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Blendi Ura et al.
International journal of molecular medicine, 44(6), 2329-2335 (2019-10-23)
Uterine leiomyomas are benign smooth muscle cell tumors originating from the myometrium. The present study focused on leiomyoma and myometrium phosphoproteome enrichment by using immobilized metal affinity chromatography (IMAC). The phosphoproteome was analyzed by two‑dimensional gel electrophoresis coupled with mass
Nicole M Sayles et al.
Cell reports, 38(10), 110475-110475 (2022-03-10)
Mitochondrial cardiomyopathies are fatal diseases, with no effective treatment. Alterations of heart mitochondrial function activate the mitochondrial integrated stress response (ISRmt), a transcriptional program affecting cell metabolism, mitochondrial biogenesis, and proteostasis. In humans, mutations in CHCHD10, a mitochondrial protein with