安全性情報
SAB4301603
Sigma-Aldrich
抗UGT2B4抗体
affinity isolated antibody
別名:
HLUG25, UDPGT2B4, UDPGTH1, UDPGTh-1, UGT2B11
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥58,700
¥58,700
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥58,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,700
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:200
アクセッション番号
BC026264
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UGT2B4(7363)
免疫原
Fusion protein of human UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B4
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301603-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)