抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
40 kDa
化学種の反応性
human, mouse, guinea pig, rabbit, dog, rat
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDHA1(5160)
詳細
Rabbit Anti-PDHA1 antibody recognizes bovine, chicken, pig, human, mouse, rat, and canine PDHA1.
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
AV48136-100UL:
AV48136-100UG:
試験成績書(COA)
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.