安全性情報
SAB4300995
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
HMFN0376, NIIL497, SCDR9, SDR16C3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥58,700
¥58,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥58,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
34 kDa
交差性
human
濃度
1.3 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_001129702.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) is part of the short-chain dehydrogenase/reductase family. The gene encoding this lipid droplet-associated protein is localized on human chromosome 4q22.1.
特異性
The antibody detects endogenous levels of total HSD17B13 protein.
免疫原
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13
生物化学的/生理学的作用
Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) has a role in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and it has been shown to be downregulated in hepatocellular carcinoma. HSD17B13 modulates lipid biosynthesis.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB4300995-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)