結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
詳細
Research area: Microbiome
形状
lyophilized powder
分子量
subunit mol wt ~12 kDa (non-toxic CTxB )
subunit mol wt ~27 kDa (the toxic CTxA )
化学種の反応性
Vibrio cholerae
濃度
~4 mg/mL
テクニック
direct ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml Cholera Toxin for coating
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Vibrio cholerae ... ctxA(57740120) , ctxB(57740119)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SAB4200826-1VL:
SAB4200826-VAR:
SAB4200826-BULK:
試験成績書(COA)