SAB4200767
Anti-Cathepsin D antibody, Mouse monoclonal
clone CTD-19, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-CTSD, cleaved into the following 2 chains: Cathepsin D light chain and Cathepsin D heavy chain
サイズを選択してください
¥77,100
サイズを選択してください
About This Item
¥77,100
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CTD-19, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, rabbit
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human liver sections
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTSD(1509)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
SAB4200767-BULK:
SAB4200767-VAR:
SAB4200767-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)