抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
70.1, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
marsupial, hamster, human, Indian muntjac (Muntiacus muntjac vaginalis), chicken, rat, frog
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using a chick brain extract
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNAI1(27019) , DNAI2(64446)
rat ... Dnai2(360654)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- perturbation assays
- western blotting
- immunofluorescence microscopy
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunopurification
生物化学的/生理学的作用
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
D5167-.2ML:
D5167-.5ML:
D5167-BULK:
D5167-VAR:
試験成績書(COA)