安全性情報
06-114
Sigma-Aldrich
Anti-Cathepsin D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
cathepsin D, cathepsin D (lysosomal aspartyl protease), lysosomal aspartyl peptidase, lysosomal aspartyl protease
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTSD(1509)
詳細
Cathepsin Dは、まず54kDa前駆体として合成されますが、タンパク質分解処理を受けて単鎖中間体48kDaとなり、それが成熟してより安定な二鎖体である34kDaと14kDaへ変化します。Cathepsin Dはエストロゲンにより調節されるリソソームプロテアーゼであり、基底膜や細胞外基質、結合組織を消化することによってがん細胞の転位と浸潤を促進すると考えられています。有糸分裂の促進とタンパク質分解活性を持つことから、多くの腫瘍タイプ、特に乳がん、の予後マーカーになり得ると考えられています。Cathepsin Dは上皮細胞ばかりでなく、マクロファージにおいても発現します。がん細胞と組織侵入性マクロファージの免疫活性はそれぞれ別個に記録しなければなりません。
特異性
この抗体はCathepsin Dを認識します。
マウスおよびラットと84%の配列相同性を有します。
免疫原
エピトープ:重鎖
重鎖近傍のヒトCathepsin Dに対応するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Anti-Cathepsin D AntibodyはCathepsin D に対する抗体であり、WB & ICで使用します。
免疫細胞染色: 前回ロットを希釈倍率1:500で使用して、A431およびHeLa細胞ライセート中のCathepsin Dを検出しました。
研究のカテゴリ
アポトーシスおよびがん
代謝
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
A431細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLの本抗体を使用して、10 µgのA431細胞ライセート中のCathepsin Dを検出しました。
ターゲットの説明
実測された分子量(約58 kDa)タンパク質はグリコシル化されており、予測よりも若干高くなる可能性があります。
活性型の予測分子量は約46 kDa、前駆体型は約54 kDa。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
A431細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-114:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Relationship among placental cadmium, lead, zinc, and copper levels in smoking pregnant women.
Turkan Kutlu,A Alev Karagozler,Engin M Gozukara
Biological trace element research null
Ganesh Vilas Shelke et al.
The Journal of cell biology, 222(6) (2023-05-22)
Exosomes are small vesicles that are secreted from cells to dispose of undegraded materials and mediate intercellular communication. A major source of exosomes is intraluminal vesicles within multivesicular endosomes that undergo exocytic fusion with the plasma membrane. An alternative fate