SAB4200707
Anti-Desmin antibody, Mouse monoclonal
clone DE-U-10, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗DES抗体
サイズを選択してください
¥73,300
サイズを選択してください
About This Item
¥73,300
おすすめの製品
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DE-U-10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
交差性
rat, rabbit, hamster, porcine, goat, bovine, chicken, toad, sheep, mouse, human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Appendix
microarray: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- microarray
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200707-BULK:
SAB4200707-100UL:
SAB4200707-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)