SAB4200641
Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
clone 3G4, purified from hybridoma cell culture
別名:
BAF190, BRG1, RTPS2, SNF2, SNF2-β, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, hSNF2b
サイズを選択してください
¥61,500
サイズを選択してください
About This Item
¥61,500
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~185 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.1-0.2.0 μg/mL using HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 10 μg/mL using HeLa cells
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRG1(6597)
mouse ... Brg1(20586)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting (~185 kDa)
- flow cytometry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200641-VAR:
SAB4200641-100UL:
SAB4200641-200UL:
SAB4200641-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ