安全性情報
SAB4700750
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD117 antibody produced in mouse
clone 104D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-c-Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥38,080
¥38,080
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥38,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥38,080
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
104D2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
bovine, nonhuman primates, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KIT(3815)
詳細
The mouse monoclonal antibody 104D2 detects extracellular part of CD117 / c-Kit protooncogen.
HLDA VI; WS Code C-30.
免疫原
MOLM-1 megakaryocytic cells
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB4700750-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weina Zhang et al.
Frontiers of medicine, 13(3), 388-397 (2018-09-13)
Collaboration of c-KIT mutations with AML1-ETO (AE) has been demonstrated to induce t(8; 21) acute myeloid leukemia (AML). Targeted therapies designed to eliminate AE and c-KIT oncoproteins may facilitate effective treatment of t(8; 21) AML. Homoharringtonine (HHT) features activity against
Bao Yang et al.
Oncology letters, 14(3), 3825-3831 (2017-09-21)
Myeloid sarcoma (MS) is a localized tumor composed of premature precursors of granulocytic cells, which may occur in any organ and most commonly involves the soft tissue and musculoskeletal system. This malignancy may occur in the presence or absence of