Merck
SAB4200544
Sigma-Aldrich
抗シナプトフィジン抗体, マウスモノクローナル
clone SVP-38, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクローナル抗MRXSYP, モノクローナル抗SYP, モノクローナル抗Syp1, モノクローナル抗p38, モノクローナル抗シナプトフィシン1, モノクローナル抗シナプトポリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SVP-38, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 38 kDa
交差性
rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using B35 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using newborn rat brain extracts.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYP(6855)
詳細
シナプトフィジン(SYP)は、ヒト染色体Xp11.23-p11.22にマッピングされている遺伝子でコードされています。コード化されたタンパク質の分子量は38kDaであり、シナプス前小胞の膜だけに存在します。
マウスモノクローナル(マウスIgG1アイソタイプ)である抗シナプトフィジン抗体は、マウス骨髄腫細胞と、ラット網膜からのシナプトソーム調製物で免疫化されたBALB/cマウスからの脾細胞との融合により生成されたハイブリドーマSVP-38に由来します。シナプトフィジンは、細胞質面にN末端とC末端の両方を有する4回膜貫通ドメインを含む糖タンパク質です。
特異性
抗シナプトフィシン抗体、マウスモノクローナルは、ラット、ヒト、テンジクネズミおよびブタシナプトフィシンを認識します。
免疫原
ラット網膜からのシナプトソーム調製。 このアイソタイプはマウスモノクローナル抗体アイソタイプ判定試薬(シグマISO-2)を用いるELISAによって定量されます。この抗体はバイオリアクターで成育されたハイブリドーマ細胞の培養液上清から精製されます。
アプリケーション
抗シナプトフィシン抗体、マウスモノクローナルは以下の免疫化学的技術に使用されています。
  • 免疫ブロッッティング
  • 免疫組織化学
  • 蛍光抗体法
生物化学的/生理学的作用
また、シナプトフィジンは、エンドサイトーシスに必要なGTPaseであるダイナミンIと会合することにより、シナプス小胞のリサイクルに関与することが示唆されています。
シナプトフィジン(SYP)は神経伝達物質の放出とシナプス可塑性を促進します。 シナプス小胞の形成やエキソサイトーシスにも関与しています。遺伝子の変異は統合失調症に対する易罹患性リスクを高めます。 脳内シナプスの循環研究とシナプス小胞(SV)のライフ・サイクルの基本的特徴を発見するのに有望なマーカーとして広く使用されます。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SAB4200544-VAR:
SAB4200544-BULK:
SAB4200544-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Association between SYP with attention-deficit/hyperactivity disorder in Chinese Han subjects: differences among subtypes and genders.
Liu L
Psychiatry Research, 210, 308-314 (2013)
Regulation of synaptophysin degradation by mammalian homologues of seven in absentia
Wheeler TC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277(12), 10273-10282 (2002)
Neuronal connections of direct and indirect pathways for stable value memory in caudal basal ganglia
Amita H, et al.
The European Journal of Neuroscience, 49(5), 712-725 (2019)
Identification and localization of synaptophysin, an integral membrane glycoprotein of Mr 38,000 characteristic of presynaptic vesicles
Wiedenmann B and Franke WW
Cell, 41, 1017-1028 (1985)
Mikihito Shibata et al.
Nature, 598(7881), 489-494 (2021-10-03)
The similarities and differences between nervous systems of various species result from developmental constraints and specific adaptations1-4. Comparative analyses of the prefrontal cortex (PFC), a cerebral cortex region involved in higher-order cognition and complex social behaviours, have identified true and