SAB4200454
Anti-FUS antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-ALS6, Anti-CHOP, Anti-FUS-CHOP, Anti-FUS1, Anti-TLS, Anti-TLS/CHOP, Anti-hnRNP-P2
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~68 kDa
交差性
rat, human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat colon.
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using HeLa cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using lysates of Jurkat cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUS(2521)
rat ... Fus(317385)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200454-BULK:
SAB4200454-200UL:
SAB4200454-VAR:
IXO15169:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ