SAB4200369
Monoclonal Anti-Nectin-2/PVRL2 antibody produced in mouse
clone R2.5254.2, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-CD112, Anti-HVEB, Anti-PRR2, Anti-PVRL2, Anti-PVRR2, Anti-Poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B)
サイズを選択してください
¥82,600
サイズを選択してください
About This Item
¥82,600
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
R2.5254.2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~72 kDa
交差性
rat, human, monkey, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 5-10 μg/test using using 1x106 MDA-MB-231 cells
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using using MDA-MB-231 cells
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NECTIN2(5819) , PVRL2(5819) , PVRL2(308417)
mouse ... Nectin2(19294)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200369-200UL:
SAB4200369-BULK:
SAB4200369-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)