安全性情報
HPA031085
Sigma-Aldrich
抗TXNIP抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗EST01027抗体, 抗HHCPA78抗体, 抗THIF抗体, 抗VDUP1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥84,360
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原配列
FEVVFNDPEKVYGSGEKVAGRVIVEVCEVTRVKAVRILACGVAKVLWMQGSQQCKQTSEYLRYEDTLLLEDQPTGENEM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TXNIP(10628)
免疫原
チオレドキシン相互作用タンパク質のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST76639
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA031085-25UL:
HPA031085-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aysim Gunes et al.
Oncotarget, 9(96), 36849-36866 (2019-01-11)
Considerable evidence suggests that oxidative stress plays an essential role in the progression of hepatocellular carcinoma (HCC). While acquired resistance to oxidative stress is the main driver of aggressive cell phenotype, the underlying mechanisms remain unknown. Here, we tested the
Nobuhiro Kanaji et al.
Oncology reports, 39(3), 1292-1298 (2018-01-13)
D‑allose is a rare sugar which has been shown to have growth inhibitory effects in several kinds of malignancies. However, the effect of D‑allose on lung cancer progression has not been previously studied. To investigate the antitumour effect of D‑allose
D Chen et al.
Oncotarget, 6(32), 32701-32712 (2015-07-22)
Our previous proteomics study revealed that thioredoxin-interacting protein (TXNIP) was down-regulated by miR-373. However, little is known of the mechanism by which miR-373 decreases TXNIP to stimulate metastasis. In this study, we show that miR-373 promotes the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT)