SAB4200347
Anti-Nestin (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-Nbla00170
サイズを選択してください
¥83,000
サイズを選択してください
About This Item
¥83,000
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~300 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- Proximity ligation assay
- immunohistofluorescence staining
- immunofluorescence labeling
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200347-BULK:
SAB4200347-200UL:
SAB4200347-VAR:
アクティブなフィルタ