SAB4200283
Anti-Tensin 1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-TNS1
サイズを選択してください
¥87,000
サイズを選択してください
About This Item
¥87,000
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (human)
交差性
rat, human, chicken
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat heart.
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using chicken embryo fibroblast cells.
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells overexpressing human tensin 1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNS1(7145)
mouse ... Tns1(21961)
rat ... Tns1(301509)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4200283-200UL:
SAB4200283-BULK:
SAB4200283-25UL:
SAB4200283-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)