分子量
~45 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of human HEK-293 cells.
indirect immunofluorescence: 1.0-2.0 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RCC1(1104)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200277-25UL:
SAB4200277-VAR:
SAB4200277-200UL:
IXO14915:
SAB4200277-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ