SAB4200272
Anti-Progerin antibody, Mouse monoclonal
clone 13A4, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-Lamin A/C, Anti-PRO1, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-32
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
13A4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HeLa cells overexpressing human progerin.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMNA(4000)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200272-BULK:
SAB4200272-200UL:
SAB4200272-VAR:
SAB4200272-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)