Merck
MAB810R
Sigma-Aldrich
抗サイトメガロウイルス抗体、クローン8B1.2
clone 8B1.2, Chemicon®, from mouse
別名:
CMV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8B1.2, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
詳細
ヒトサイトメガロウイルス(HCMV)は、ヘルペスアデノウイルス科に属する、遍在的なヒト病原体です。ウイルスのライフサイクルは約72時間です。ウイルスエンベロープが細胞の細胞膜と最初に融合した後、カプシド形成したウイルス粒子が細胞質に放出され、数分以内に核に移行します。核膜孔を介した能動輸送によってカプシドが入り、ウイルスDNAが沈着します。その後、時間的に制御された方法でウイルスの遺伝子が発現します。はじめに前初期遺伝子が発現し、次いで初期遺伝子が発現し、ウイルスの複製が開始された後に後期遺伝子が発現します。前初期タンパク質はすべてトランス活性化因子であることが示されており、IE1-72とIE2-86が最もよく特性評価されています。これらの遺伝子は、ウイルスの複製に必要な因子の発現を制御します。
特異性
68~72 kDaの前初期非構造抗原と反応します。この抗原は、感染後1時間で検出でき、核内染色パターンを示します。この染色は、10~12時間でピークに達します。この抗原は、全CMV感染周期の間持続し、検出が可能です。
免疫原
CMV AD169(ATCC)を感染させたMRC-5細胞由来のアフィニティ精製前初期抗原
アプリケーション
ELISA
ウェスタンブロッティング:1:200。約70 kDaのバンドを認識します。
免疫蛍光染色:1:200~1:400。
免疫組織染色:1:200~1:800。
パラフィン包埋組織切片で機能します。
FACS
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗サイトメガロウイルス抗体、クローン8B1.2は、サイトメガロウイルスのレベルを検出します。ELISA、FC、IF、IH(P)、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
ターゲットの説明
68-72 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含む、20 mMリン酸ナトリウム、250 mM NaCl、pH7.6中のプロテインA精製したマウス免疫グロブリン。
精製プロテインA
保管および安定性
出荷日から1年間、2~8℃で保存できます。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
サイトメガロウイルスコントロールスライド、カタログ番号5027-5
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB810R-500UG:
MAB810R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas Harwardt et al.
PLoS pathogens, 12(7), e1005748-e1005748 (2016-07-09)
The human cytomegalovirus (hCMV) major immediate-early 1 protein (IE1) is best known for activating transcription to facilitate viral replication. Here we present transcriptome data indicating that IE1 is as significant a repressor as it is an activator of host gene
High prevalence of human cytomegalovirus in brain metastases of patients with primary breast and colorectal cancers.
Taher, C; Frisk, G; Fuentes, S; Religa, P; Costa, H; Assinger, A; Vetvik, KK; Bukholm et al.
Translational Oncology null
Sanghyun Lee et al.
Cell host & microbe, 13(6), 678-690 (2013-06-19)
Virulence of human cytomegalovirus (HCMV) clinical isolates correlates with carriage of a 15 kb segment in the UL/b' region of the viral genome, which is absent from attenuated strains. The mechanisms by which this segment contributes to HCMV virulence remain
Human cytomegalovirus clinical strain-specific microRNA miR-UL148D targets the human chemokine RANTES during infection.
Kim, Y; Lee, S; Kim, S; Kim, D; Ahn, JH; Ahn, K
PLoS Pathogens null
Aldi Pupuleku et al.
Frontiers in immunology, 8, 1317-1317 (2017-11-09)
Human cytomegalovirus (HCMV) infection promotes the differentiation and persistent expansion of a mature NK cell subset, which displays high surface levels of the activating CD94/NKG2C NK cell receptor, together with additional distinctive phenotypic and functional features. The mechanisms underlying the