SAB4200191
Anti-Septin 9 antibody, Rat monoclonal
clone Clone 1A6C2, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-MLL, Anti-MSF, Anti-MSF1, Anti-NAPB, Anti-PEANUT-LIKE 4, Anti-PNUTL4, Anti-SEPT9, Anti-SINT1, Anti-SeptD1, Monoclonal Anti-Septin 9 antibody produced in rat
サイズを選択してください
¥73,950
サイズを選択してください
About This Item
¥73,950
おすすめの製品
由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Clone 1A6C2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~72 kDa
交差性
human, rat, monkey, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using L929, HeLa, 3T3 and COS-7 cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEPT9(10801)
mouse ... Sept9(53860)
rat ... Sept9(83788)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200191-BULK:
SAB4200191-VAR:
SAB4200191-25UL:
SAB4200191-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)