分子量
antigen ~82 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-15 μg using A431 cell lysates
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HeLa cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VAC14(55697)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200074-BULK:
SAB4200074-25UL:
SAB4200074-VAR:
SAB4200074-200UL:
試験成績書(COA)