安全性情報
SAB3701232
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 MG
¥48,500
¥48,500
出荷予定日2025年4月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
2 MG
¥48,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥48,500
出荷予定日2025年4月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
2.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgA coupled to agarose followed by solid phase adsorption(s). Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Human IgA and Human Serum. No reaction was observed against other Human heavy or light chain proteins.
免疫原
Human IgA alpha heavy chain
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
0.02 M リン酸カリウム、0.15 M 塩化ナトリウム、pH 7.2
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB3701232-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)