安全性情報
SAB3501169
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [8G9] antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,000
¥68,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody (Protein A)
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human immunodeficiency virus 1
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
詳細
HIV-1 p24 Monoclonal Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 constitutes the major core component of the virus and shows high degree of sequence conservation among HIV isolates. The Gag p24 has been used as an integral part of multicomponent HIV-1 vaccines.
免疫原
Mouse monoclonal HIV-1 p24 antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein.
アプリケーション
The antibody can be used for detection of p24 by Western blot or ELISA at 0.2 – 0.5μg/mL.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501169-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)