安全性情報
SAB3500481
Sigma-Aldrich
Anti-APC13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ANAPC13, Anti-Anaphase promoting complex 13, Anti-Swm1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥83,500
¥83,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥83,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 15 kDa
交差性
human, mouse, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANAPC13(25847)
免疫原
APC13 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human APC13.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500481.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
SAB3500481-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)