SAB4200714
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody, Mouse monoclonal
clone BRM-22, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-HSP70, Anti-HSPA1A
サイズを選択してください
¥73,300
サイズを選択してください
About This Item
¥73,300
おすすめの製品
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BRM-22, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
交差性
plant, bovine, rabbit, chicken, human, fish, insect, monkey, dog, rat, sea urchin, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... HSPA1A(193740)
rat ... HSPA1A(24472)
詳細
HSP70 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A (HSPA1A), is encoded by the gene mapped to human chromosome 6p21.33. It is widely expressed in all tissues. The encoded protein is characterized with an N-terminal ATPase domain of 45kDa and a C-terminal substrate binding domain of 25kDa which is further subdivided into a β-sandwich subdomain of 15kDa and a C-terminal α-helical subdomain.
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
Jan Code
SAB4200714-BULK:
SAB4200714-VAR:
SAB4200714-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)