Merck
SAB3500438
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CLD1, Anti-CLDN1, Anti-Claudin 1, Anti-ILVASC, Anti-SEMP1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥84,200
¥84,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥84,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥84,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLDN1(9076)
詳細
Claudin 1 (CLDN1) is a component of tight junctions. It is part of the transmembrane tight junction protein family. The CLDN1 gene is localized on human chromosome 3q28.
免疫原
CLDN1 antibody was raised against a 20 amino acid peptide near the carboxyl terminus of human CLDN1.
生物化学的/生理学的作用
Claudin 1 (CLDN1) has a role in epithelial-mesenchymal transition. It is a sealing and tightening junctional protein. CLDN1 has been shown to be downregulated in lung adenocarcinoma. Mutations in this gene have also been linked to neonatal ichthyosis and sclerosing cholangitis.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500438.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claudin-1 correlates with poor prognosis in lung adenocarcinoma.
Sun BS
Thoracic cancer, 7(5) (2016)
CLDN-1 promoted the epithelial to migration and mesenchymal transition (EMT) in human bronchial epithelial cells via Notch pathway.
Lv J
Molecular and Cellular Biochemistry (2017)
Claudin-1 involved in neonatal ichthyosis sclerosing cholangitis syndrome regulates hepatic paracellular permeability.
Grosse B
Hepatology (2012)
The claudins
Madhu Lal-Nag and Patrice J Morin
Genome Biology (2009)
The impact of CLAUDIN-1 on follicular thyroid carcinoma aggressiveness.
Endocrine-Related Cancer, 22(5) (2015)