分子量
antigen ~23 kDa
化学種の反応性
human, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat kidney.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of rat kidney (S1 fraction).
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLDN1(9076)
rat ... Cldn1(65129)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB4200462-200UL:
IXO15189:
SAB4200462-BULK:
SAB4200462-VAR:
試験成績書(COA)