SAB3500120
Monoclonal Anti-ORAI3 antibody produced in mouse
clone 2H2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 3, Anti-TMEM142C, Anti-Transmembrane protein 142C
サイズを選択してください
¥64,860
サイズを選択してください
About This Item
¥64,860
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H2G9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 32 kDa
交差性
rat, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)