Merck
SAB3500117
Sigma-Aldrich
Anti-OCIAD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-OCIA domain-containing protein 1, Anti-Ovarian cancer immuno-reactive antigen domain-containing protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,300
¥76,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OCIAD1(54940)
免疫原
OCIAD1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human OCIAD1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
OCIAD1 was identified via immunoscreening of an ovarian carcinoma cDNA library from ovarian cancer patients and is expressed in multiple tissues including ovary, placenta, brain, testis, prostate, and mammary gland. Two isoforms of OCIAD1 are known to exist; the shorter isoform is restricted to the central nervous system. OCIAD1 is a transmembrane protein whose overexpression in HEY ovarian cancer cells increased lysophosphatidic acid- (LPA-)induced, but not basal level cell adhesion to extracellular matrix proteins collagen I and laminin10/11. This adhesion is not blocked by LY294002 and GF109203X, suggesting that OCIAD1 does not use protein kinase C and PI3 kinase signaling pathways to exert its effect on adhesion.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500117.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)